Principaux documents
185248
Sigma-Aldrich
Allyl acetate
99%
Synonyme(s) :
3-Acetoxy-1-propene
100 ML
38,60 €
500 ML
133,00 €
38,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
38,60 €
500 ML
133,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3COOCH2CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.12
Beilstein:
1742050
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
eCl@ss :
39022118
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
38,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
705 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.404 (lit.)
pb
103-104 °C (lit.)
Densité
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)OCC=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3H,1,4H2,2H3
Clé InChI
FWZUNOYOVVKUNF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup