Principaux documents
745553
Sigma-Aldrich
Cobalt nanowires
powder, diam. × L 200-300 nm × 100-200 μm
Synonyme(s) :
Cobalt (nanoparticles), Cobalt element, Cobalt-59
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Co
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.93
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352302
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
nanowires
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: cobalt
Diam. × L
200-300 nm × 100-200 μm
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/Co
Clé InChI
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Application
Cobalt nanowires have been studied for their directional magnetic properties.[1] In addition, cobalt nanowires have been studied for their magnetoresistance behavior at both room temperature[2] and low temperatures.[3] The metal nanostructure may be used to design thin film magnets with high energy density and high thermal stability.[4]
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Low-temperature study of the magnetization reversal and magnetic anisotropy of Fe, Ni, and Co nanowires
Paulus PM, et al.
Journal of magnetism and magnetic materials, 224(2), 180-196 (2001)
T M Whitney et al.
Science (New York, N.Y.), 261(5126), 1316-1319 (1993-09-03)
Arrays of ferromagnetic nickel and cobalt nanowires have been fabricated by electrochemical deposition of the metals into templates with nanometer-sized pores prepared by nuclear track etching. These systems display distinctive characteristics because of their one-dimensional microstructure. The preferred magnetization direction
High energy product developed from cobalt nanowires.
Gandha K
Scientific Reports, 4 (2014)
Magnetoresistance of ferromagnetic nanowires
Wegrowe JE, et al.
Physical Review Letters, 82(18), 3681-3684 (1999)