730815
Silver, dispersion
nanoparticles, 60 nm particle size (TEM), 0.02 mg/mL in aqueous buffer, contains sodium citrate as stabilizer
144,00 €
About This Item
144,00 €
Produits recommandés
Forme
nanoparticles
Niveau de qualité
Contient
sodium citrate as stabilizer
Concentration
0.02 mg/mL in aqueous buffer
Indice de réfraction
n20/D 1.333
Taille des particules
60 nm (TEM)
Densité
0.9976 g/mL at 25 °C
Fluorescence
λem 431 nm FWHM 81 nm
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Clé InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.