544868
Copper(II) oxide
nanopowder, <50 nm particle size (TEM)
Synonyme(s) :
Copper monoxide, CuO nanoparticles, Cupric oxide
About This Item
Produits recommandés
Forme
nanopowder
Niveau de qualité
Superficie
29 m2/g
Taille des particules
<50 nm (TEM)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
[Cu]=O
InChI
1S/Cu.O
Clé InChI
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Synthesis, Properties, and Applications of Perovskite-Phase Metal Oxide Nanostructures