Documents
743097
Sigma-Aldrich
Bis(4-fluorophenyl)iodonium triflate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(p-F-Ph)2IOTf, Bis(4-fluorophenyl)iodonium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H8F5IO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
466.16
Numéro Beilstein :
10620586
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Composition
carbon, 32.7-34.3% CHN
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Chaîne SMILES 
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.Fc1ccc([I+]c2ccc(F)cc2)cc1
InChI
1S/C12H8F2I.CHF3O3S/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-8H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Clé InChI
HTFNIUDXMGKTQK-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Maart van Druenen et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(72), 17581-17587 (2020-10-03)
Black phosphorus (BP) has extraordinary properties, but its ambient instability remains a critical challenge. Functionalization has been employed to overcome the sensitivity of BP to ambient conditions while preserving its properties. Herein, a simultaneous exfoliation-functionalization process is reported that functionalizes