Principaux documents
530972
Sigma-Aldrich
Diphenyliodonium triflate
electronic grade, ≥99%
Synonyme(s) :
DPIT, Diphenyliodonium trifluoromethanesulfonate
1 G
153,00 €
153,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
153,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2I(CF3SO3)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
430.18
Beilstein:
3582403
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
153,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
electronic grade
Description
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
Essai
≥99%
Pf
180-181 °C (lit.)
Solubilité
PGMEA: ~1%
γ-butyrolactone: ~25%
ethyl lactate: ~5%
Chaîne SMILES 
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[I+](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10I.CHF3O3S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-10H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Clé InChI
SBQIJPBUMNWUKN-UHFFFAOYSA-M
Application
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable