Principaux documents
742988
Sigma-Aldrich
Bis(4-bromophenyl)iodonium triflate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(p-Br-Ph)2IOTf, Bis(4-bromophenyl)iodonium trifluoromethanesulfonate
1 G
124,00 €
124,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
124,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H8Br2F3IO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
587.97
Beilstein:
4900069
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
124,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Composition
carbon, 25.9-27.2% CHN
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
iodo
triflate
Chaîne SMILES 
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.Brc1ccc([I+]c2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C12H8Br2I.CHF3O3S/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-8H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Clé InChI
HJAMWVFQXYTJBE-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable