726206
Bis(4-tert-butylphenyl)iodonium hexafluorophosphate
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97.5% (TLC)
98%
Forme
solid
Chaîne SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CC(C)(C)c1ccc([I+]c2ccc(cc2)C(C)(C)C)cc1
InChI
1S/C20H26I.F6P/c1-19(2,3)15-7-11-17(12-8-15)21-18-13-9-16(10-14-18)20(4,5)6;1-7(2,3,4,5)6/h7-14H,1-6H3;/q+1;-1
Clé InChI
CJLLNCQWBHTSCB-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable