Documents
739758
Sigma-Aldrich
2-Iodo-3-methylpyridine
97%
Synonyme(s) :
2-Iodo-3-picoline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H6IN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.627
Densité
1.827 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1cccnc1I
InChI
1S/C6H6IN/c1-5-3-2-4-8-6(5)7/h2-4H,1H3
Clé InChI
PTBOOHAPESUXGV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable