Principaux documents
539368
Sigma-Aldrich
3-Iodopyridine
98%
1 G
45,50 €
5 G
54,10 €
45,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
45,50 €
5 G
54,10 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H4IN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.00
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
45,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
53-56 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
iodo
Chaîne SMILES 
Ic1cccnc1
InChI
1S/C5H4IN/c6-5-2-1-3-7-4-5/h1-4H
Clé InChI
XDELKSRGBLWMBA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-Iodopyridine is a heteroaryl halide.[1] It undergoes microwave-assisted coupling with heterocyclic compounds (pyrazole, imidazole, pyrrole and indole) to afford the corresponding N-3-pyridinyl-substituted heterocyclic compounds.[2]
Application
3-Iodopyridine may be used to synthesize following pyridine alkaloids:[3]
  • theonelladins C
  • theonelladins D
  • niphatesine C
  • xestamine D
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
224.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
106.7 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Microwave-assisted solvent-and ligand-free copper-catalysed cross-coupling between halopyridines and nitrogen nucleophiles.
Ernst, R. F.
Green Chemistry, 13(1), 42-45 (2011)
Alina K Feldman et al.
Organic letters, 6(22), 3897-3899 (2004-10-22)
[reaction: see text] 1,4-Disubstituted 1,2,3-triazoles are obtained in excellent yields by a convenient one-pot procedure from a variety of readily available aromatic and aliphatic halides without isolation of potentially unstable organic azide intermediates.
Synthesis of pyridine alkaloids via Pd-catalyzed coupling of 3-iodopyridine, 1, ?-dienes and nitrogen nucleophiles.
Larock RC and Wang Y.
Tetrahedron Letters, 43(1), 21-23 (2002)
Cameron C Bright et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 19(46), 31072-31084 (2017-11-21)
Small nitrogen containing heteroaromatics are fundamental building blocks for many biological molecules, including the DNA nucleotides. Pyridine, as a prototypical N-heteroaromatic, has been implicated in the chemical evolution of many extraterrestrial environments, including the atmosphere of Titan. This paper reports