Documents
721999
Sigma-Aldrich
4-Bromopyridine-3-carboxylic acid
95%
Synonyme(s) :
4-Bromonicotinic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H4BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
118-134 °C
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-1-2-8-3-4(5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
Clé InChI
CZLOEKRJQIAKFI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable