Principaux documents
737607
Sigma-Aldrich
Pentaglycine-3,6,9,12,15,15-d6, O-d
97 atom % D, 95% (CP)
Synonyme(s) :
Gly-Gly-Gly-Gly-Gly-3,6,9,12,15,15-d6, O-d, Glycyl-glycyl-glycyl-glycyl-glycine-3,6,9,12,15,15-d6, O-d
About This Item
Formule linéaire :
ND2CH2CO(NDCH2CO)3NDCH2COOD
Poids moléculaire :
310.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
97 atom % D
Essai
95% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
Changement de masse
M+7
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[2H]OC(=O)CN([2H])C(=O)CN([2H])C(=O)CN([2H])C(=O)CN([2H])C(=O)CN([2H])[2H]
InChI
1S/C10H17N5O6/c11-1-6(16)12-2-7(17)13-3-8(18)14-4-9(19)15-5-10(20)21/h1-5,11H2,(H,12,16)(H,13,17)(H,14,18)(H,15,19)(H,20,21)/i/hD7
Clé InChI
MXHCPCSDRGLRER-ZISDKLNRSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable