G1377
Gly-Gly-Gly
≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
Glycyl-glycyl-glycine, Triglycine
About This Item
Produits recommandés
product name
Gly-Gly-Gly,
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
NCC(=O)NCC(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C6H11N3O4/c7-1-4(10)8-2-5(11)9-3-6(12)13/h1-3,7H2,(H,8,10)(H,9,11)(H,12,13)
Clé InChI
XKUKSGPZAADMRA-UHFFFAOYSA-N
Amino Acid Sequence
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable