G5630
Gly-Gly-Gly-Gly-Gly-Gly
solid
Synonyme(s) :
Hexaglycine
About This Item
Produits recommandés
product name
Gly-Gly-Gly-Gly-Gly-Gly,
Forme
solid
Couleur
white
Pf
314.5 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NCC(=O)NCC(=O)NCC(=O)NCC(=O)NCC(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C12H20N6O7/c13-1-7(19)14-2-8(20)15-3-9(21)16-4-10(22)17-5-11(23)18-6-12(24)25/h1-6,13H2,(H,14,19)(H,15,20)(H,16,21)(H,17,22)(H,18,23)(H,24,25)
Clé InChI
XJFPXLWGZWAWRQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable