81838
L-C-Propargylglycine
≥99.0% (TLC)
Synonyme(s) :
L-Propargylglycine, (S)-2-Amino-4-pentynoic acid
About This Item
Produits recommandés
product name
L-C-Propargylglycine, ≥99.0% (TLC)
Pureté
≥99.0% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white
Pf
235-239 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N[C@@H](CC#C)C(O)=O
InChI
1S/C5H7NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h1,4H,3,6H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Clé InChI
DGYHPLMPMRKMPD-BYPYZUCNSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable