Key Documents
8.07331
Sigma-Aldrich
Pentaerythritol
for synthesis
Synonyme(s) :
Pentaerythritol, 2,2-Bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
About This Item
Formule linéaire :
C(CH2OH)4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
204-104-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<0.00001 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
crystals
Température d'inflammation spontanée
490 °C
Puissance
>5110 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
3.5-4.5 (35 °C, 100 g/L in H2O)
Point d'ébullition
276 °C/40 hPa
Pf
256-258 °C
Densité
1.39 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
750‑850 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H12O4/c6-1-5(2-7,3-8)4-9/h6-9H,1-4H2
Clé InChI
WXZMFSXDPGVJKK-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Preparation of a Polymeric Phosphoramide Flame-Retardant and Its Effect on the Flame-Retardant Properties of Epoxy Resin: This study focuses on the synthesis of pentaerythritol bisphosphonate (PCS) and its application in improving the flame-retardant properties of epoxy resin (H Wang et al., 2024).
  • Integrated Data Modeling and Biological Evaluation of PEGylated Konjac Gum-Rosin Pentaerythritol Polymeric Nanocomposites: Development of antimicrobial agents using pentaerythritol in polymeric nanocomposites (A Yildiz et al., 2024).
  • Re-examination of the intumescence mechanism of ammonium polyphosphate/pentaerythritol/zeolite 4A: Analysis of fire-retardant formulation efficiency in polyolefins (M Caron et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Assay (NMR): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 255 °C
Melting range (upper value): ≤ 261 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable