Principaux documents
735310
Sigma-Aldrich
8-Bromo-2,3-dihydro-4(1H)-quinolinone
97%
1 G
47,30 €
47,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
47,30 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H8BrNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
47,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
53-58 °C
Groupe fonctionnel
bromo
ketone
Chaîne SMILES 
Brc1cccc2C(=O)CCNc12
InChI
1S/C9H8BrNO/c10-7-3-1-2-6-8(12)4-5-11-9(6)7/h1-3,11H,4-5H2
Clé InChI
UHCQKTPURTYSFF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable