731250
Tris[2-(3-mercaptopropionyloxy)ethyl] isocyanurate
Synonyme(s) :
3TI
About This Item
Produits recommandés
Indice de réfraction
n20/D 1.538
Densité
1.333 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
SCCC(=O)OCCN1C(=O)N(CCOC(=O)CCS)C(=O)N(CCOC(=O)CCS)C1=O
InChI
1S/C18H27N3O9S3/c22-13(1-10-31)28-7-4-19-16(25)20(5-8-29-14(23)2-11-32)18(27)21(17(19)26)6-9-30-15(24)3-12-33/h31-33H,1-12H2
Clé InChI
CFKONAWMNQERAG-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable