Principaux documents
379506
Sigma-Aldrich
Tris(2,3-epoxypropyl) isocyanurate
Synonyme(s) :
1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, TGIC, Triglycidyl isocyanurate
100 G
114,00 €
500 G
400,00 €
114,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
114,00 €
500 G
400,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H15N3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
114,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Chaîne SMILES 
O=C1N(CC2CO2)C(=O)N(CC3CO3)C(=O)N1CC4CO4
InChI
1S/C12H15N3O6/c16-10-13(1-7-4-19-7)11(17)15(3-9-6-21-9)12(18)14(10)2-8-5-20-8/h7-9H,1-6H2
Clé InChI
OUPZKGBUJRBPGC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
J Rubin et al.
Cancer treatment reports, 71(5), 489-492 (1987-05-01)
Two schedules of teroxirone, a triazine triepoxide, were evaluated in a phase I study. Twenty-six patients were treated on 1 day every 5 weeks at doses of 36-2250 mg/m2. At doses greater than or equal to 1500 mg/m2, severe thrombophlebitis
U Erikstam et al.
Contact dermatitis, 44(1), 13-17 (2001-01-13)
Triglycidyl isocyanurate (TGIC) is mainly used in polyester-based powder paints, but also in laminates, insulating varnishes, coatings and adhesives. Several cases of contact allergy to TGIC have been reported during the last 10 years. Contact allergy to TGIC has developed
Airborne contact dermatitis due to triglycidylisocyanurate.
A Dooms-Goossens et al.
Contact dermatitis, 21(3), 202-203 (1989-09-01)
Occupational contact allergy to triglycidyl isocyanurate (TGIC, Tepic).
K Nishioka et al.
Contact dermatitis, 19(5), 379-380 (1988-11-01)
Occupational contact dermatitis from triglycidyl isocyanurate in a powder paint sprayer.
J P McFadden et al.
Contact dermatitis, 28(4), 251-251 (1993-04-01)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf