Principaux documents
440825
Sigma-Aldrich
Tris[3-(trimethoxysilyl)propyl] isocyanurate
technical grade
Synonyme(s) :
1,3,5-N-Tris[3-(trimethoxysilyl)propyl] isocyanurate, 1,3,5-Tris(3-trimethoxysilylpropyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, Tris(3-trimethoxysilylpropyl)cyclotriisocyanurate
100 ML
127,00 €
127,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
127,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H45N3O12Si3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
615.85
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
127,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.461 (lit.)
Viscosité
350 cSt(lit.)
pb
250 °C (lit.)
Densité
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CO[Si](CCCN1C(=O)N(CCC[Si](OC)(OC)OC)C(=O)N(CCC[Si](OC)(OC)OC)C1=O)(OC)OC
InChI
1S/C21H45N3O12Si3/c1-28-37(29-2,30-3)16-10-13-22-19(25)23(14-11-17-38(31-4,32-5)33-6)21(27)24(20(22)26)15-12-18-39(34-7,35-8)36-9/h10-18H2,1-9H3
Clé InChI
QWOVEJBDMKHZQK-UHFFFAOYSA-N
Application
Tris[3-(trimethoxysilyl)propyl] isocyanurate (TTPI) can be used in the preparation of:
  • Pd nanoparticle and single-walled carbon nanotube hybrid materials.[1]
  • Periodic mesoporous organosilicas exhibiting absorption properties for heavy metal ions like mercury.[2]
  • Mesoporous organosilica−alumina composites with an affinity for CO2 gas at elevated temperatures.[3]
  • Isocyanurate-containing ordered mesoporous organosilicas using block copolymer.[4]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
200.3 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93.5 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Synthesis and characterization of novel hybrids of tris [3-(trimethoxysilyl) propyl] isocyanurate (TTPI) capped palladium nanoparticles and single-walled carbon nanotubes
Hemraj-Benny T, et al.
Silicon, 3(2), 97-101 (2011)
Cage-like mesoporous organosilicas with isocyanurate bridging groups synthesized by soft templating with poly (ethylene oxide)-poly (butylene oxide)-poly (ethylene oxide) block copolymer
Grudzien RM, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 333(1), 354-362 (2009)
Mesoporous isocyanurate-containing organosilica-alumina composites and their thermal treatment in nitrogen for carbon dioxide sorption at elevated temperatures
Gunathilake C, et al.
Journal of Material Chemistry A, 1(28), 8244-8252 (2013)
Bifunctional periodic mesoporous organosilica with large heterocyclic bridging groups and mercaptopropyl ligands
Olkhovyk O, et al.
Journal of Materials Chemistry, 15(15), 1517-1519 (2005)