Principaux documents
727156
Sigma-Aldrich
(S)-3-Chloro-α-methylbenzylamine
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Synonyme(s) :
(S)-1-(3-Chlorophenyl)ethylamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H10ClN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.62
Beilstein:
4230571
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥98.5% (GC)
99%
Forme
liquid
Pureté optique
enantiomeric excess: ≥98.5%
Chaîne SMILES 
C[C@H](N)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C8H10ClN/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-6H,10H2,1H3/t6-/m0/s1
Clé InChI
DQEYVZASLGNODG-LURJTMIESA-N
Informations légales
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable