151637
Isoxazole
99%
Synonyme(s) :
1,2-Oxazole, 1-Oxa-2-azacyclopentadiene, 2-Azafuran
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.4 (vs air)
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.427 (lit.)
Point d'ébullition
93-95 °C (lit.)
Densité
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
c1cnoc1
InChI
1S/C3H3NO/c1-2-4-5-3-1/h1-3H
Clé InChI
CTAPFRYPJLPFDF-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12 °C - closed cup