Principaux documents
722308
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(4-bromophenyl)benzoate
95%
Synonyme(s) :
4′-Bromobiphenyl-4-carboxylic acid methyl ester
1 G
74,00 €
74,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
74,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H11BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
74,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Forme
solid
Pf
140-146 °C
Groupe fonctionnel
bromo
ester
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C14H11BrO2/c1-17-14(16)12-4-2-10(3-5-12)11-6-8-13(15)9-7-11/h2-9H,1H3
Clé InChI
JHNMJLKCONRGMK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable