Principaux documents
679100
Sigma-Aldrich
Methyl 4-iodobenzoate
97%
Synonyme(s) :
4-Iodobenzoic acid methyl ester
5 G
32,50 €
25 G
96,00 €
32,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
32,50 €
25 G
96,00 €
About This Item
Formule linéaire :
IC6H4CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.04
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
32,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
112-116 °C
Groupe fonctionnel
ester
iodo
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C8H7IO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,1H3
Clé InChI
DYUWQWMXZHDZOR-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Murugesan Rajesh et al.
ChemSusChem, 13(9), 2364-2370 (2020-03-20)
The increasing demand for rechargeable batteries induces the development of greener and better devices. Significant advances have been made in the last decade together with a renewed interest in organic electrode materials. Thus, stable electron-donating organic materials are candidates for
Tan L H Doan et al.
Chemistry, an Asian journal, 10(12), 2660-2668 (2015-08-11)
New Zr(IV)- and Hf(IV)-based metal-organic framework photocatalysts, termed VNU-1 and VNU-2 (where VNU = Vietnam National University), were synthesized and their resulting structures fully characterized. By employing a highly π-conjugated linker, namely 1,4-bis(2-[4-carboxyphenyl]ethynyl)benzene, the optical absorption properties were effectively red-shifted