Principaux documents
715077
Sigma-Aldrich
Isobutyl 4-hydroxybenzoate
97%
Synonyme(s) :
2-Methylpropyl 4-hydroxybenzoate, Isobutylparaben
25 G
66,80 €
66,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
66,80 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
66,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
75-80 °C
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
CC(C)COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-8(2)7-14-11(13)9-3-5-10(12)6-4-9/h3-6,8,12H,7H2,1-2H3
Clé InChI
XPJVKCRENWUEJH-UHFFFAOYSA-N
Application
Isobutyl 4-hydroxybenzoate can be used to synthesize lipophilic alkyl parabens as additives for foods and flavor ingredients.[1] It is also commonly used as a preservative in cosmetic products.[2]
Clause de non-responsabilité
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Joanna Jurewicz et al.
Journal of occupational and environmental medicine, 59(11), 1034-1040 (2017-07-12)
The aim of this study was to evaluate the association between environmental exposure to parabens and semen quality parameters [main semen parameters, computer-aided semen analysis (CASA parameters], sperm chromatin structure, and the level of reproductive hormones in men [follicle-stimulating hormone
Preparation of lipophilic alkyl (hydroxy) benzoates by solvent-free lipase-catalyzed esterification and transesterification.
Vosmann K, et al.
Applied Microbiology and Biotechnology, 80(1), 29-36 (2008)
Simultaneous determination of 21 preservatives in cosmetics by ultra performance liquid chromatography.
Wu T, et al.
International Journal of Cosmetic Science, 30(5), 367-372 (2008)
Juan Ignacio Cacho et al.
Talanta, 146, 568-574 (2015-12-24)
A new procedure for the introduction of ionic liquid samples in gas chromatography (GC) is proposed. This procedure, based on microvial insert thermal desorption, allows the direct analysis of the compounds preconcentrated by ionic liquid based liquid-liquid microextraction (IL-LLME) using
Hui Wang et al.
Nucleic acids research, 43(14), e91-e91 (2015-05-07)
Synthetic biology has significantly advanced the rational design of trigger-inducible gene switches that program cellular behavior in a reliable and predictable manner. Capitalizing on genetic componentry, including the repressor PmeR and its cognate operator OPmeR, that has evolved in Pseudomonas