SML1591
Buclizine dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-(p-Chloro-α-phenylbenzyl)-4-(p-tert-butylbenzyl)piperazine, 1-(p-Chlorobenzhydryl)-4-(p-tert-butylbenzyl)-diethylenediamine hydrochloride, 1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-4-[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]methyl]-piperazine dihydrochloride, Buclina, Longifene, Posdel, UCB-4445, Vibazine, Vibazine hydrochloride
114,00 €
About This Item
114,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Cl-].[Cl-].Clc1ccc(cc1)C(N3CCN(CC3)Cc4ccc(cc4)C(C)(C)C)c2ccccc2.[H+].[H+]
InChI
1S/C28H33ClN2.2ClH/c1-28(2,3)25-13-9-22(10-14-25)21-30-17-19-31(20-18-30)27(23-7-5-4-6-8-23)24-11-15-26(29)16-12-24;;/h4-16,27H,17-21H2,1-3H3;2*1H
Clé InChI
SDBHDSZKNVDKNU-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... HRH1(3269)
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3