W220302
Butyl 4-hydroxybenzoate
≥99%
Synonyme(s) :
p-Hydroxybenzoic acid n-butyl ester, Butyl paraben
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Pureté
≥99%
Point d'ébullition
156-157 °C/3.5 mmHg (lit.)
Pf
67-70 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
faint
Chaîne SMILES
CCCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-2-3-8-14-11(13)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3
Clé InChI
QFOHBWFCKVYLES-UHFFFAOYSA-N
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable