47889
Méthylparabène
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Méthyl 4-hydroxybenzoate, 4-hydroxybenzoate de méthyle, Ester méthylique d’acide p-hydroxybenzoïque, NIPAGIN, Parahydroxybenzoate de méthyle
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 1000 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
125-128 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
Clé InChI
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
rat ... Ar(24208)
Description générale
Application
Produits recommandés
Informations légales
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
334.4 °F
Point d'éclair (°C)
168 °C