Key Documents
708828
Sigma-Aldrich
2-Thiopheneboronic acid MIDA ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H10BNO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
powder
Pf
189-194 °C
Chaîne SMILES 
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cccs2
InChI
1S/C9H10BNO4S/c1-11-5-8(12)14-10(15-9(13)6-11)7-3-2-4-16-7/h2-4H,5-6H2,1H3
Clé InChI
WWELVLHUROSDIA-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable