137650
6-Nitropiperonal
97%
337,00 €
About This Item
337,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
93-94 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
nitro
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1cc2OCOc2cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H5NO5/c10-3-5-1-7-8(14-4-13-7)2-6(5)9(11)12/h1-3H,4H2
Clé InChI
NRZWECORTTWSEF-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable