Principaux documents
256811
Sigma-Aldrich
Diisobutylaluminum hydride
reagent grade
Synonyme(s) :
DIBAL, DIBAL-H
100 G
111,00 €
111,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
111,00 €
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)2CHCH2]2AlH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.22
Beilstein:
4123663
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
111,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
reagent grade
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
pb
116-118 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
0.798 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H][Al](CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/2C4H9.Al.H/c2*1-4(2)3;;/h2*4H,1H2,2-3H3;;
Clé InChI
AZWXAPCAJCYGIA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Diisobutylaluminum hydride is commonly used as a reducing agent in organic synthesis.[1]
Application
Diisobutylaluminum hydride can be used in the following protocols:
  • As a promotor of Tishchenko reaction of aldehydes.[2]
  • Conversion of benzylidene acetals of 1,2-and 1,3-glycols to the corresponding monobenzyl ethers of the glycols.[3]
  • To generate a novel chiral reducing agent based on (S)-proline for the asymmetric reduction of prochiral ketones.[4]
Conditionnement
Supplied in a Sure/Pac cylinder and has a 1/4-turn bronze ball valve with a female 1/4" NPT outlet thread (Z122661) installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove carbon steel plug that seals the outlet valve.
Compatible with the following:
For instructions please refer to technical bulletin AL-136: The Aldrich Sure/Pac Cylinder System
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Adaptateur d'entrée à septum
Réf. du produit
Description
Tarif
En option
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Asymmetric reduction of prochiral keto esters with a chiral reducing agent prepared from tin (II) chloride, chiral diamine, and diisobutylaluminum hydride.
Mukaiyama T, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 14(6), 813-816 (1985)
Daisuke Ando et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 66(39), 10154-10162 (2018-09-13)
The metabolic fate of a new fungicide, mandestrobin, labeled with 14C at the phenoxy or benzyl ring was examined in wheat after a single spray application at 300 g/ha. Mandestrobin penetrated into foliage over time, with both radiolabels showing similar
Tishchenko reactions of aldehydes promoted by diisobutylaluminum hydride and its application to the macrocyclic lactone formation.
Hon YS, et al.
Tetrahedron, 63(46), 11325-11340 (2007)
A facile cleavage of benzylidene acetals with diisobutylaluminum hydride.
Takano S, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 12(10), 1593-1596 (1983)
Reaction of diisobutylaluminum hydride with selected organic compounds containing representative functional groups
Yoon N M
The Journal of Organic Chemistry, 50(14), 2443-2450 (1985)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf