Principaux documents
706388
Sigma-Aldrich
Methyl 3-iodobenzoate
97%
5 G
58,40 €
25 G
212,00 €
58,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
58,40 €
25 G
212,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H7IO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.04
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
58,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
46-50 °C
Groupe fonctionnel
ester
iodo
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1cccc(I)c1
InChI
1S/C8H7IO2/c1-11-8(10)6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5H,1H3
Clé InChI
NPXOIGSBRLCOSD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable