Principaux documents
700959
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-(benzylamino)propionate
97%
Synonyme(s) :
3-(Benzylamino)propionic acid ethyl ester, N-Benzyl-β-alanine ethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H17NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.27
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Indice de réfraction
n20/D 1.504
Densité
1.017 g/mL at 25 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CCNCc1ccccc1
InChI
1S/C12H17NO2/c1-2-15-12(14)8-9-13-10-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,13H,2,8-10H2,1H3
Clé InChI
HCTJHQFFNDLDPF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable