Principaux documents
653586
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-1,2-phenylenediamine
97%
Synonyme(s) :
1,2-Diamino-4-fluorobenzene, 4-Fluoro-o-phenylenediamine
5 G
40,10 €
40,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
40,10 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H7FN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.13
Beilstein:
2081075
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
40,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Pf
94-98 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(F)cc1N
InChI
1S/C6H7FN2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,8-9H2
Clé InChI
KWEWNOOZQVJONF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Andreas Kiontke et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(16), 3715-3722 (2018-04-14)
Ambient ionization mass spectrometry (AI-MS), the ionization of samples under ambient conditions, enables fast and simple analysis of samples without or with little sample preparation. Due to their simple construction and low resource consumption, plasma-based ionization methods in particular are
Anshul Singh et al.
Bioinorganic chemistry and applications, 2018, 2467463-2467463 (2018-06-01)
We present an inclusive characterization of the unimetallic and heterobimetallic complexes of copper synthesized using CuCl2 and diamine (4-fluoro 1,2-phenylenediamine) resulting in monometallic complex which further undergoes treatment with organometallic dichlorides of group 4 and 14 in 1 : 2 molar ratio