P8017
2-Pentanol
98%
Synonyme(s) :
(±)-2-Pentanol, sec-amyl alcohol, sec-Pentyl alcohol, Methyl propyl carbinol
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3 (vs air)
Pureté
98%
Température d'inflammation spontanée
649 °F
Limite d'explosivité
9 %
Indice de réfraction
n20/D 1.406 (lit.)
Point d'ébullition
118-119 °C (lit.)
Densité
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCC(C)O
InChI
1S/C5H12O/c1-3-4-5(2)6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
JYVLIDXNZAXMDK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- A hydrogen donor in the synthesis of methyl furan via catalytic transfer hydrogenation of furfural over a ruthenium/ruthenium oxide/carbon catalyst.
- A reagent in one-pot synthesis of brominated derivatives of 1,3-dioxolane.
- A solvent for the synthesis of organic molecules such as 2, 4-diaminopyrimidines and 4-aza-podophyllotoxins.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
93.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
34 °C - closed cup