Principaux documents
180106
Sigma-Aldrich
3,3,3-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)propionic acid
97%
1 G
51,40 €
5 G
120,00 €
51,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
51,40 €
5 G
120,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CF3)2CHCO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
51,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
50-53 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
fluoro
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H2F6O2/c5-3(6,7)1(2(11)12)4(8,9)10/h1H,(H,11,12)
Clé InChI
RAEAYTICAPHWJW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The behavior of 3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propionic acid was studied using ion-exclusion chromatography[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
T Abe et al.
Journal of chromatography. A, 884(1-2), 93-103 (2000-08-05)
Ion-exclusion chromatography has been successfully applied to the separation of a number of polyfluorocarboxylic acids. The separation of various mono- and dibasic polyfluorocarboxylic acids having a different alkyl group was investigated using a polymethacrylate-based weakly acidic cation-exchange resin (TSK gel