Principaux documents
73469
Sigma-Aldrich
(SP,S′P)-1,1′-Bis[bis(4-methoxy-3,5-dimethylphenyl)phosphino]-2,2′-bis[(R)-α-(dimethylamino)benzyl]ferrocene
≥97%
Synonyme(s) :
(1R,1′R)- 1,1′-Bis[bis(4-methoxy-3,5-dimethylphenyl)phosphino]-2,2′-bis[(R)-(dimethylamino)phenylmethyl]ferrocene (acc to CAS), Mandyphos SL-M004-1
100 MG
128,00 €
1 G
658,00 €
50 G
Demander
100 G
Demander
128,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
128,00 €
1 G
658,00 €
50 G
Demander
100 G
Demander
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C64H74FeN2O4P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1053.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
128,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥97%
Forme
powder
Pureté optique
ee: ≥99%
Groupe fonctionnel
amine
phenyl
phosphine
Chaîne SMILES 
[Fe].COc1c(C)cc(cc1C)P([C]2[CH][CH][CH][C]2[C@H](N(C)C)c3ccccc3)c4cc(C)c(OC)c(C)c4.COc5c(C)cc(cc5C)P([C]6[CH][CH][CH][C]6[C@H](N(C)C)c7ccccc7)c8cc(C)c(OC)c(C)c8
InChI
1S/2C32H37NO2P.Fe/c2*1-21-17-26(18-22(2)31(21)34-7)36(27-19-23(3)32(35-8)24(4)20-27)29-16-12-15-28(29)30(33(5)6)25-13-10-9-11-14-25;/h2*9-20,30H,1-8H3;/t2*30-;/m11./s1
Clé InChI
HEJIDMKBSDYNOY-LJXMUBMNSA-N
Description générale
Mandyphos SL-M004-1 is a chiral ferrocenyl based diphosphine ligand belonging to the Mandyphos family.[1]
Application
It may be used as a chiral ligand in the rhodium complex-catalyzed hydrogenation reaction, a key step during the synthesis of argatroban.[2]
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Autres remarques
sold in collaboration with Solvias AG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Diastereoselective synthesis of an argatroban intermediate, ethyl (2R, 4R)-4-methylpipecolate, by means of a Mandyphos/rhodium complex-catalyzed hydrogenation.
Ferraboschi P, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 22(16), 1626-1631 (2011)
Modular chiral ligands: the profiling of the Mandyphos and Taniaphos ligand families.
Spindler F, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 15(14), 2299-2306 (2004)