Principaux documents
692476
Sigma-Aldrich
(R)-DM-SEGPHOS
Synonyme(s) :
(R)-(+)-5,5′−Βis[di(3,5-xylyl)phosphino]-4,4′-bi-1,3-benzodioxole, [(4R)-(4,4′-bi-1,3-benzodioxole)-5,5′-diyl]bis[bis(3,5-dimethylphenyl)phosphine]
100 MG
49,50 €
49,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
49,50 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C46H44O4P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
722.79
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.06
49,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Activité optique
[α]20/D +60, c = 0.1 in chloroform
Pf
256-261 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
Cc1cc(C)cc(c1)P(c2cc(C)cc(C)c2)c3ccc4OCOc4c3-c5c6OCOc6ccc5P(c7cc(C)cc(C)c7)c8cc(C)cc(C)c8
InChI
1S/C46H44O4P2/c1-27-13-28(2)18-35(17-27)51(36-19-29(3)14-30(4)20-36)41-11-9-39-45(49-25-47-39)43(41)44-42(12-10-40-46(44)50-26-48-40)52(37-21-31(5)15-32(6)22-37)38-23-33(7)16-34(8)24-38/h9-24H,25-26H2,1-8H3
Clé InChI
XJJVPYMFHXMROQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Informations légales
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only. JP Registration No. 3148136
SEGPHOS is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago