695890
Phosphoric acid 2-hydroxyethyl methacrylate ester
contains 700-1000 ppm monomethyl ether hydroquinone, 90%
Synonyme(s) :
2-Hydroxyethyl methacrylate phosphate
About This Item
Produits recommandés
Description
~25% diester content
Pureté
90%
Forme
liquid
Contient
700-1000 ppm monomethyl ether hydroquinone
Indice de réfraction
n20/D 1.4688
Densité
1.37 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C6H10O3.H3O4P/c1-5(2)6(8)9-4-3-7;1-5(2,3)4/h7H,1,3-4H2,2H3;(H3,1,2,3,4)
Clé InChI
POLZHVHESHDZRD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
293.0 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
145 °C - open cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter