477028
2-Hydroxyethyl methacrylate
≥99%, contains ≤50 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Synonyme(s) :
1,2-Ethanediol mono(2-methylpropenoate), Glycol methacrylate, HEMA
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
5 (vs air)
Pression de vapeur
0.01 mmHg ( 25 °C)
Pureté
≥99%
Contient
≤50 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.453 (lit.)
Point d'ébullition
67 °C/3.5 mmHg (lit.)
Densité
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=C)C(=O)OCCO
InChI
1S/C6H10O3/c1-5(2)6(8)9-4-3-7/h7H,1,3-4H2,2H3
Clé InChI
WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
222.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
106 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Articles
With dentists placing nearly 100 million dental fillings into patients′ teeth annually in the U.S. alone, polymeric composite restoratives account for a very large share of the biomaterials market.