Principaux documents
8.18484
Sigma-Aldrich
N-(3-Sulfopropyl)-N-methacroyloxyethyl- N,N-dimethylammonium betaine
for synthesis
Synonyme(s) :
N-(3-Sulfopropyl)-N-methacroyloxyethyl- N,N-dimethylammonium betaine, SPE
100 G
1 200,00 €
1 200,00 €
Date d'expédition estimée le30 janvier 2025Détails
Changer de vue
100 G
1 200,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H21NO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
222-860-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
1 200,00 €
Date d'expédition estimée le30 janvier 2025Détails
Niveau de qualité
pH
6.3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
147-149 °C
Température de transition
flash point >110 °C
Solubilité
500 g/L
Masse volumique apparente
400 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+](CCOC(=O)C(=C)C)(C)C
InChI
1S/C11H21NO5S/c1-10(2)11(13)17-8-7-12(3,4)6-5-9-18(14,15)16/h1,5-9H2,2-4H3
Clé InChI
BCAIDFOKQCVACE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
N-(3-Sulfopropyl)-N-methacroyloxyethyl- N,N-dimethylammonium betaine (SBMA) is a zwitterionic monomer containing positively charged quaternary ammonium and negatively charged sulfonate groups. It is widely used in the synthesis of hydrogels.
Remarque sur l'analyse
Assay (of S): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable