691186
Allyl cyanoacetate
Lonza quality, ≥99.0% (GC, KF)
Synonyme(s) :
Allyl 2-cyanoacetate, Cyanoacetic acid allyl ester
About This Item
Produits recommandés
Qualité
Lonza quality
Pureté
≥99.0% (GC, KF)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Lonza Ltd
Impuretés
≤0.10% 2-propen-1-ol
≤0.10% water
≤0.15% diallylmalonate
≤500 mg/kg acid (as cyanoacetic acid)
Indice de réfraction
n20/D 1.443 (lit.)
Point d'ébullition
110 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1.070-1.075 g/mL at 20 °C
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C=CCOC(=O)CC#N
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-5-9-6(8)3-4-7/h2H,1,3,5H2
Clé InChI
WXKCRCGKCOKJEF-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3