Principaux documents
523380
Sigma-Aldrich
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde
97%
Synonyme(s) :
4-(Trimethylsilylethynyl)benzaldehyde, 4-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde, p-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde
5 G
201,00 €
201,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
201,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3SiC≡CC6H4CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
201,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
66-70 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C12H14OSi/c1-14(2,3)9-8-11-4-6-12(10-13)7-5-11/h4-7,10H,1-3H3
Clé InChI
UZQDUXAJFTWMDT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde can be synthesized by reacting 4-bromobenzaldehyde and triphenylphosphine in anhydrous triethylamine with ethynyltrimethylsilane and then with palladium(II) acetate under argon.[1] It can also be prepared by Sonogashira coupling reaction between 4-bromobenzaldehyde and (trimethylsilyl) ethynyl.[2]
Application
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde may be used in the preparation of the following:
  • 4,4,5,5-tetramethyl-2-{4-[(trimethylsilyl)ethynyl]phenyl}imidazolidine-1,3-diol[3]
  • 5,10,15-triphenyl-20-{4-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]phenyl}porphyrin[4]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
On the potential of porphyrin-spiked triarylamine stars for bulk heterojunction solar cells.
Kengthanomma T, et al.
Journal of Material Chemistry A, 1(35), 10524-10531 (2013)
Facile synthesis of ethynylated benzoic acid derivatives and aromatic compounds via ethynyltrimethylsilane.
Austin WB, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 46(11), 2280-2286 (1981)
Synthesis of covalently bonded nanostructure from two porphyrin molecular wires leading to a molecular tube.
Ishida T, et al.
Tetrahedron Letters, 47(30), 5265-5268 (2006)
Linear porphyrin dimers with fluorenyl arms linked by an ethynyl bridge.
Merhi A, et al.
Tetrahedron, 69(34), 7112-7124 (2013)
Cascade Reactions of Me3Si-Substituted Imidazolidine-1, 3-Diols with PbO2, Including Oxidation of the Corresponding Diol and Subsequent Elimination of the Trimethylsilyl Fragment.
Tretyakov E, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2007(22), 3639-3647 (2007)