Principaux documents
684651
Sigma-Aldrich
4,4-Difluorocyclohexanecarboxylic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H10F2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
103-107 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
fluoro
Chaîne SMILES 
OC(=O)C1CCC(F)(F)CC1
InChI
1S/C7H10F2O2/c8-7(9)3-1-5(2-4-7)6(10)11/h5H,1-4H2,(H,10,11)
Clé InChI
HYIUDFLDFSIXTR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable