Principaux documents
683906
Sigma-Aldrich
2-Acetamidophenylboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
2-Carbamoylbenzeneboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CONH)C6H4B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥95%
Forme
solid
Pf
>300 °C
Groupe fonctionnel
amide
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)Nc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C8H10BNO3/c1-6(11)10-8-5-3-2-4-7(8)9(12)13/h2-5,12-13H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
UMOPBIVXPOETPG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
May contain varying amounts of anhydride.
Application
Reactant for preparation of:
  • Highly substituted acenes via rhodium-catalyzed oxidative coupling with alkynes
  • Anticancer pyrimidines with multiple-kinase inhibitory effect
  • 3,4-ring fused 7-azaindoles and deazapurines as potent JAK2 inhibitors
  • Polycyclic azaindoles as JAK2 inhibitors
  • ROS1 receptor tyrosine kinase inhibitors
  • 2-aminopyrazolopyridines as Polo-like kinase 1 inhibitors
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable