661384
2-Iodoxybenzoic acid
contains stabilizer, 45 wt. % (IBX)
Synonyme(s) :
SIBX, Stabilized IBX
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Contient
stabilizer
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Concentration
45 wt. % (IBX)
Chaîne SMILES
OI1(=O)OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C7H5IO4/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10,11)12-7/h1-4H,(H,10,11)
Clé InChI
CQMJEZQEVXQEJB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Lungs, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges