I8000
2-Iodosobenzoic acid
≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
IBA
About This Item
Produits recommandés
product name
2-Iodosobenzoic acid,
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Pf
230 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccccc1[I]=O
InChI
1S/C7H5IO3/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8-11/h1-4H,(H,9,10)
Clé InChI
IFPHDUVGLXEIOQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3