Key Documents
682667
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H6F3NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
138-142 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
fluoro
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1C(O)=O
InChI
1S/C8H6F3NO3/c9-8(10,11)15-4-1-2-6(12)5(3-4)7(13)14/h1-3H,12H2,(H,13,14)
Clé InChI
UXNGDCBPIGOZFO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves