Principaux documents
L7026
Sigma-Aldrich
Lithium chloride solution
8 M, ≥99%
Synonyme(s) :
LiCl
100 ML
123,00 €
500 ML
320,00 €
1 L
541,00 €
123,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
123,00 €
500 ML
320,00 €
1 L
541,00 €
About This Item
Formule linéaire :
LiCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
42.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.31
123,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
Molecular Biology
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Concentration
8 M
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Traces de cations
Ba: ≤0.003%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.20%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
Activité étrangère
DNase, RNase, protease, none detected
Chaîne SMILES 
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Application
Lithium chloride solution has been used:
  • to obtain LiClPAM3 DCs form of dendritic cell[1]
  • in LiCl buffer preparation for immunoprecipitation[2]
  • in the preparation of wash buffer[3]
  • in the preparation of radioimmunoprecipitation assay (RIPA) wash buffer[4]
May be used to selectively precipitate RNA.
Actions biochimiques/physiologiques
Lithium chloride has the ability to block glycogen synthase kinase (GSK). It may also possess anti-inflammatory effects at low and non-toxic concentrations.[5]
Notes préparatoires
Prepared with 18 megaohm water
0.2 μm filtered
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
mTOR and neuroinflammation
Molecules to Medicine with mTOR, 317-329 (2016)
Micro-chromatin Immunoprecipation (muChIP) Protocol for Real-time PCR Analysis of a Limited Amount of Cells
Gillotin S and Guillemot F
Bio-protocol, 6(12), e0159986-e0159986 (2016)
Allostimulatory Effects of Dendritic Cells with Characteristic Features of a Regulatory Phenotype
Kouwenberg M, et al.
PLoS ONE, 11(8), e0159986-e0159986 (2016)
RNA Chromatin Immunoprecipitation (RNA-ChIP) in Caenorhabditis elegans
Cecere G and Grishok A
Nature Structural and Molecular Biology (2014)
Tong Ihn Lee et al.
Nature protocols, 1(2), 729-748 (2007-04-05)
Genome-wide location analysis, also known as ChIP-Chip, combines chromatin immunoprecipitation and DNA microarray analysis to identify protein-DNA interactions that occur in living cells. Protein-DNA interactions are captured in vivo by chemical crosslinking. Cell lysis, DNA fragmentation and immunoaffinity purification of
Articles
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
Comprendre comment les vaccins à ARNm induisent l'immunité et la façon dont l'ARNm de synthèse est préparé pour les vaccins immunogènes et autres produits biopharmaceutiques. Trouver des réactifs pour la synthèse de l'ARNm.
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What are the storage recommendations?
    1 answer
    1. This product may be stored at room temperature.
      Helpful?
  4. s'agit il d'une solution aqueuse ? y a t'il autre chose que du LiCl et de l'eau ?
    1 answer
    1. This product is supplied as an aqueous solution in 18 megaohm water. Impurities are not a determined test specification for this product.