184136
11-Bromo-1-undecanol
98%
Synonyme(s) :
Undecamethylene bromohydrin
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
solid
Point d'ébullition
165-170 °C/1 mmHg (lit.)
Pf
46-49 °C (lit.)
Solubilité
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to dark yellow
Chaîne SMILES
OCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C11H23BrO/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13/h13H,1-11H2
Clé InChI
XFGANBYCJWQYBI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable